Documentos Principais
Z219967
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 45/50
Sinônimo(s):
glass stopper, glass stoppers, stoppers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 338,00
R$ 338,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 338,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
R$ 338,00
Check Cart for Availability
Materiais
ground glass
Junta
joint: ST/NS45/50
descrição
closed at bottom
Descrição geral
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)