Documentos Principais
SYNF240100
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 65 mm × 80 mm, fits 100 mL flasks
Sinônimo(s):
Synthware F240100,
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.242,00
R$ 1.242,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.242,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 1.242,00
Check Cart for Availability
Materiais
aluminum flask
Junta
Joints neck (80)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F240100
D.I. × D.E.
65 mm × 80 mm
DI × profundidade
8 cm × 6.5 cm
capacidade do frasco
100 mL
Descrição geral
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)