Documentos Principais
SYNF111000
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 1000 mL, tall form with metal housing
Sinônimo(s):
Synthware F111000
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 808,00
R$ 808,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 808,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 808,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Materiais
aluminum flask
Junta
Joints neck (70)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F111000
DI × profundidade
7 cm × 30.2 cm
capacidade do frasco
1000 mL
Descrição geral
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)