Documentos Principais
SYNDF302425
Synthware flask, round bottom, long neck
capacity 25 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware F302425, glass flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 96,00
R$ 96,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 96,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 96,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware DF302425
capacidade
25 mL
Descrição geral
Supplied with a special 25 mL long-neck flask for small volume efficiency.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)