Documentos Principais
SYND452920
Synthware Dean Stark distillation receiver
20 mL, joint: ST/NS 29/42
Sinônimo(s):
Synthware D452920, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 744,00
R$ 744,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 744,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
R$ 744,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS29/42
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware D452920
capacidade
20 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)