Documentos Principais
SYND304400
Synthware water jacketed distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, jacket L 400 mm, immersion depth 76 mm
Sinônimo(s):
Synthware D304400, distilling head with side-arm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 600,00
R$ 600,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 600,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
R$ 600,00
Check Cart for Availability
Junta
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware D304400
profundidade de imersão
76 mm
camisa C
400 mm
Descrição geral
Thermometer joint is 10/18 for 76 mm immersion thermometer. Side arm is at 75o angle.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)