Documentos Principais
SYNC364630C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 305 mm
Sinônimo(s):
Synthware C364630C, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C364630C
Comprimento
305 mm
adequação
suitable for chromatography
Categorias relacionadas
Descrição geral
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)