Documentos Principais
SYNC361740C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 457 mm
Sinônimo(s):
Synthware C361740C, glass chromatograpy column
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 474,00
R$ 474,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 474,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 474,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C361740C
Comprimento
457 mm
adequação
suitable for chromatography
Categorias relacionadas
Descrição geral
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)