Documentos Principais
SYNC264125
Synthware coil-style reflux condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Sinônimo(s):
Synthware C264125, coil-type condenser
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 686,00
R$ 686,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 686,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 686,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C264125
tamanho da mangueira
10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)