Documentos Principais
SYNC245550
Synthware Allihn reflux condenser
joint: ST/NS 55/50, jacket L 300 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 553,00
R$ 553,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 553,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 553,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS55/50
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C245550
camisa C
300 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)