Documentos Principais
SYNC184603
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 305 mm
Sinônimo(s):
Synthware C184603, glass chromatograpy column
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 651,00
R$ 651,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 651,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 651,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Junta
joint: ST/NS top24/40
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C184603
D.I. × C
53.0 mm × 305 mm
adequação
suitable for chromatography
Categorias relacionadas
Descrição geral
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)