SYNC161100
Synthware™ vacuum jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 14/20, jacket H 130 mm
Sinônimo(s):
Synthware 161100, glass distilling column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C161100
camisa A
130 mm
Descrição geral
With 12 mm I.D. indentations to support packing material. Vacuum jacketed to improve performance .
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)