SYNC151110
Synthware™ West condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 110 mm
Sinônimo(s):
Synthware C151110, glass West condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C151110
camisa C
110 mm
Descrição geral
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)