Documentos Principais
SYNA971922
Synthware distilling adapter with compression cap
joint: ST/NS 19/22, side arm angle: 75 deg
Sinônimo(s):
Synthware A971922, adapter, distillation adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 182,00
R$ 182,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 182,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 182,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A971922
Descrição geral
With compression cap (RC009) and Viton® O-ring for forming a vacuum tight seal of plain thermometer.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)