Documentos Principais
SYNA701420
Synthware straight vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A701420, flow control adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 217,00
R$ 217,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 217,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 217,00
Check Cart for Availability
Junta
male joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A701420
Categorias relacionadas
Descrição geral
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. PTFE stopcock has a bore of 2mm. With standard taper inner joint.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)