Documentos Principais
SYNA682440
Synthware flushing adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A682440, adapter, flushing adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 374,00
R$ 374,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 374,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 374,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A682440
Descrição geral
With 2 mm T-bore PTFE stopcock.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)