Documentos Principais
SYNA663524
Synthware adapter with top spherical socket joint and lower standard taper inner joint
top joint: ST/NS 35/20, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A663524, adapter with ball socket
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 141,00
R$ 141,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 141,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 141,00
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top35/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A663524
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware adapter with top spherical socket joint (35/20) and lower standard taper inner joint (24/40) to fit a various of laboratory glassware.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)