Documentos Principais
SYNA321420
Synthware vacuum adapter
female joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A321420, glass vacuum adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 84,00
R$ 84,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 84,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 84,00
Check Cart for Availability
Junta
female joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A321420
Descrição geral
Ideal for use as a vent or for the introduction of pressure/vacuum.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)