Documentos Principais
SYNA289250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware A289250, splash-guard adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 376,00
R$ 376,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 376,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 376,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Junta
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A289250
capacidade
250 mL
Descrição geral
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)