Documentos Principais
SYNA252414
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A252414, glass connecting adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 104,00
R$ 104,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 104,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 104,00
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A252414
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)