Documentos Principais
SYNA251914
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware A251914, glass connecting adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 101,00
R$ 101,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 101,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 101,00
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A251914
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (19/22) is larger that the bottom joint (14/20).
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)