Documentos Principais
SYNA112440
Synthware modified Claisen adapter
joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A112440, distilling adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 376,00
R$ 376,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Notifique-me
Receba uma notificação por e-mail quando este item estiver pronto para ser enviado.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 376,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 376,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Notifique-me
Receba uma notificação por e-mail quando este item estiver pronto para ser enviado.
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A112440
Categorias relacionadas
Descrição geral
Three-inlet type for multiple entries into a single neck flask. One side joint is at a 45° angle.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)