Documentos Principais
Z556483
Sigma-Aldrich
Aldrich® connecting tube/ distillation adapter
male joint: ST/NS 19/22
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 700,00
R$ 700,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 700,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 700,00
Check Cart for Availability
Junta
male joint: ST/NS19/22
Características
angle 75 °
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)