Documentos Principais
SLWSST304
Pyrex® Stopcocks, plain arms
T-Key bore, PTFE key, bore 4 mm , key
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware SST304
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
PTFE key
fabricante/nome comercial
SST304
SciLabware
furo
4 mm , key
braço lateral D.E. × espessura
10 mm × 1.5 mm
diâmetro da torneira
18.8 mm
diâmetro do topo
18 mm
Descrição geral
Borosilicate glass and PTFE liquid pathway
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)