Documentos Principais
SLW443547
Pyrex® Addition funnel, graduated, pressure equalising, cylindrical with PTFE key
250 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 443547
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE key
Junta
joint core29/32
Características
graduated
fabricante/nome comercial
443547
SciLabware
tamanho do furo
2.5 mm
capacidade
250 mL
250 mL
Descrição geral
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • For use when liquids have to be added to systems under vacuum
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
  • Graduations in white enamel
  • Supplied with hollow glass stopper
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)