SLW443042N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
125 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 443042N
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
PTFE key
glass stopper (hollow)
Junta
joint stopper19/26
fabricante/nome comercial
443042N
SciLabware
capacidade
125 mL
125 mL
furo da torneira
1.5 mm
Descrição geral
- Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
- With interchangeable PTFE key for grease free performance
- Supplied with hollow glass stopper
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)