SLW3630/08
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
50 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 4
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3630/08
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
3630/08
SciLabware
capacidade
50 mL
50 mL
diâmetro do disco
30 mm
tamanho de poro
grade 4 porosity
Descrição geral
The 40mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)