Documentos Principais
SLW3396/04AS
Pyrex® Burettes, Schellbach, automatic zero, class AS, PTFE stopcock
25 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3396/04AS
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE stopcock
Características
graduations 0.05 mL
fabricante/nome comercial
3396/04AS
SciLabware
capacidade
25 mL
Descrição geral
  • Complies with ISO 385 and DIN 12700
  • With automatic zero facility
  • Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass and feature a 29/32 Quickfit′ cone
  • Blue enamel graduations with Schellbach stripe
  • 1.5mm bore PTFE key stopcock
Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon
  • facilitates accurate reading of the meniscus
  • exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)