Documentos Principais
SLW1660/08M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 45 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1660/08M
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
round base
fabricante/nome comercial
1660/08M
SciLabware
Comprimento
90 mm
D.E.
30 mm
capacidade
45 mL
Descrição geral
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)