Documentos Principais
SLW1628/10M
Pyrex® Test tubes with standard ground stoppers
graduated, 10 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1628/10M
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
polyethylene stopper
Junta
joint stopper14/23
esterilidade
non-sterile
Características
graduated
graduations
Push fit
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1628/10M
D.E. × C
18 mm × 125 mm
capacidade
10 mL
10 mL
diâmetro do tubo
18 mm
Descrição geral
  • With white enamel graduations to indicate capacity
  • Pyrex borosilicate glass construction provides excellent resistance to chemical attack and thermal shock
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)