Documentos Principais
SLW1620/12M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
22 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1620/12M
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1620/12M
D.E. × C
16 mm × 150 mm
capacidade
22 mL
22 mL
diâmetro do tubo
16 mm
espessura da parede
1.2 mm
Descrição geral
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at temperatures up to 500 deg. C
  • Excellent resistance to chemical attack
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)