Documentos Principais
DWK261313309
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (27 mL), straight rim, tube diam. (25 mm)
Sinônimo(s):
261313309
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
sterile; autoclaved
Características
graduations: no
embalagem
case of 50 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 261313309
diâmetro do tubo
(25 mm)
volume do tubo
(27 mL)
Descrição geral
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)