Documentos Principais
SLW1541/22D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
20000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1541/22D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Junta
joint side arm29/32
fabricante/nome comercial
1541/22D
SciLabware
diâmetro do corpo
288 mm
frasco A
492 mm
capacidade
20000 mL
20000 mL
gargalo D.I.
59 mm
Descrição geral
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)