Documentos Principais
SLW1515/08D
Pyrex® Reagent bottles, round bottom with reusable screw caps
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1515/08D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
Junta
Joints threaded neck (SVL 30)
Características
with cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1515/08D
diâmetro do frasco × A
81 mm × 175 mm
tamanho da tampa
30 mm
capacidade
500 mL
Descrição geral
  • Complies with ISO 4796-1
  • Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screwcaps having a PTFE faced sealing disc
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)