Documentos Principais
SLW1004-150
Pyrex® Berzelius beakers, heavy duty, tall form, with printed trace code
150 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1004-150
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
1004-150
SciLabware
Altura
95 mm
D.E.
54 mm
capacidade
150 mL
Descrição geral
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • White graduations and marking spot
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)