Documentos Principais
SLW1003-2L
Pyrex® Griffin beakers, heavy duty, graduated
2000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1003-2L
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
white graduation
Características
graduated
heavy duty
fabricante/nome comercial
1003-2L
SciLabware
A × Diâmetro
179 mm × 131 mm
capacidade
2000 mL
Descrição geral
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)