Documentos
SIK2804-10
Sigma-Aldrich
2,5-Dimercaptoterephthalic acid
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
230.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥97%
InChI
1S/C8H6O4S2/c9-7(10)3-1-5(13)4(8(11)12)2-6(3)14/h1-2,13-14H,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
YYGZWQNDFRCZIF-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of SiKEMIA
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3