Documentos
S984329
DIMETHYL-BIS(SULFOPROPYL)THIAMONOMETHINECYANINE OH, INNER SALT, AMMONIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H27N3O6S4
Número CAS:
Peso molecular:
569.744
Número MDL:
Outras notas