Key Documents
S923680
2'(2CHLORO46DINITROPHENYLAZO)5'((2CYANOETHYL)(2-OH-ET)AMINO)4'METHOXYACETANILIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H20ClN7O7
Número CAS:
Peso molecular:
505.878
Número MDL:
Outras notas