Documentos
S219282
6,6-DIMETHYL-3-OXO-BICYCLO(2.2.2)OCTANE-2-CARBOXYLIC ACID DIETHYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H25NO2
Número CAS:
Peso molecular:
251.372
Número MDL:
Outras notas