Documentos
S171956
[1-(DIMETHYLSULFONIO)-2-METHYL-3-INDOLIZINYL](DIMETHYL)SULFONIUM DIPERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H19Cl2NO8S2
Número CAS:
Peso molecular:
452.332
Número MDL:
Outras notas