Documentos
S169277
1-CHLORO-4-[(4-{4-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]PHENOXY}PHENYL)SULFONYL]BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H16Cl2O5S2
Número CAS:
Peso molecular:
519.426
Número MDL:
Outras notas