Documentos Principais
RNI00012
Sigma-Aldrich
Benzene-1,4-diboronic acid-bis-MIDA ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 130,00
R$ 130,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 130,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18B2N2O8
Peso molecular:
387.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
R$ 130,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B3OC(=O)CN(C)CC(=O)O3
InChI
1S/C16H18B2N2O8/c1-19-7-13(21)25-17(26-14(22)8-19)11-3-5-12(6-4-11)18-27-15(23)9-20(2)10-16(24)28-18/h3-6H,7-10H2,1-2H3
chave InChI
WDGUCEFOPMPYPL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)