Documentos
R964735
2-[BENZYL(METHYL)AMINO]-3-{(E)-[4-OXO-3-(2-PHENYLETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H24N4O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
512.657
Número MDL:
Outras notas