Documentos
R960837
1-(2-OXO-2-PHENYLETHYL)-4-AZA-1-AZONIABICYCLO(2.2.2)OCTANE BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C14H19BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
311.224
Número MDL:
Outras notas