Documentos
R960276
7-BENZYL-8-((2-HYDROXYETHYL)AMINO)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H19N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
329.362
Número MDL:
Outras notas