Key Documents
R888893
2-(((3-(2-FURYL)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)-4,6-DIIODOPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H8I2N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
538.107
Número MDL:
Outras notas