Key Documents
R541079
(2,4-DIETHYL-3,6-DIHYDROXY-PHENYL)-PHOSPHONIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C12H19O5P
Número CAS:
Peso molecular:
274.256
Número MDL:
Outras notas