Documentos
R519901
2-(2,4-DICHLORO-PHENOXY)-ACETIC ACID (4-FLUORO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H11Cl2FN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
341.172
Número MDL:
Outras notas