Documentos
R517615
(2,2-DICHLORO-1-(4-METHOXY-BENZOYLAMINO)-VINYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H23Cl3NO2P
Número CAS:
Peso molecular:
542.834
Número MDL:
Outras notas